Jood 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7210.1000EA
0
EUR
7210.1000
7210.2500
Jood 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Jood
Formule:
I₂ MW: 253.81 g/mol Kookpunt: 184.3 Smeltpunt: 114 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011355 CAS nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8 II Merck Index: 13,05036 |
Specification Test Results
Titer (N) | 0.0997 - 0.1003 |