Salpeterzuur 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Nitric acid solution
MQ300
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
1.01799.1000EA
63.5
EUR
1.01799.1000
1.01799.2500
1.01799.2510
1.01799.0510
1.01799.1010
Salpeterzuur 69%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Salpeterzuur
Formule:
HNO₃ MW: 63.01 g/mol Kookpunt: 87 Smeltpunt: –42 °C Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011349 CAS nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -41 °C |
Boiling Point | 122 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.41 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |