Zwavelzuur 10%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4.80704.1000 4.80704.9950
4.80704.1000EA 0 EUR
4.80704.1000 4.80704.9950
Zwavelzuur 10%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
Kookpunt: 101 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,066 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09064