Zwavelzuur 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 55.43 EUR
4.80531.1000 4.80531.2500
Zwavelzuur 62% zA, Determination_fats_cheese, Supelco®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid