Kaliumhydroxide 50% in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Potash caustic, Caustic potash
7949.1
7949.2
ROTH7949.1EA
0
EUR
ROTH7949.1
ROTH7949.2
Kaliumhydroxide 50% in aqueous solution
Kaliumhydroxide
Formule:
KOH MW: 56.11 g/mol Kookpunt: 1320 Smeltpunt: 360 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003553 CAS nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8 II Merck Index: 12,07806 |