Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21261.14 B21261.22 B21261.36
B21261.14EA 52.7 EUR
B21261.14 B21261.22 B21261.36
Tetrabutylammonium fluoride ≥75% (w/w)
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF Formula Weight: 261.47 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011747
Formule: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Dichtheid: 0.903
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011747
CAS nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2922
ADR: 8 II