L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A1591.0100
A1591.0500
A1591.1000
A1591.0100EA
70.4
EUR
A1591.0100
A1591.0500
A1591.1000
L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate
L(+)-Histidine monohydrochloride monohydrate
Formule:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Smeltpunt: 259 °C Dichtheid: 1,485 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151027 CAS nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |