Zwavelzuur 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
MQ100
1.09984.0001 1.09984.0050
1.09984.0001EA 22.85 EUR
1.09984.0001 1.09984.0050
Zwavelzuur 0.05 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.84
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material