Zwavelzuur concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
32043-1EA 32043-6X1EA
32043-1EAEA 35.4 EUR
32043-1EA 32043-6X1EA
Zwavelzuur concentrate for dilution to 1L, 0.05 M H2SO4 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Zwavelzuur
Concentrate for 1L standard solution
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kookpunt: 330
Smeltpunt: 10.38
Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective