2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
37130.01 37130.02 37130.03
SERA37130.01EA 41 EUR
SERA37130.01 SERA37130.02 SERA37130.03
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
Formule: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334.81 g/mol
Kookpunt: ∼360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 235
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011963
CAS nummer: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
Merck Index: 13,09815