1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14904.09EA
84.1
EUR
A14904.09
A14904.18
A14904.22
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride 98%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane hydrochloride
Formule:
C₂H₅ClF₃N MW: 135,52 g/mol Smeltpunt: 218 °C (sublimatie) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012875 CAS nummer: 373-88-6 EINECS: 206-771-1 |