TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
1.08219.1000EA 772 EUR
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride), EMPROVE® EXPERT voor biofarmaceutische productie, SAFC®
TRIS HCl (tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Smeltpunt: 150…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012590
CAS nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM