Malachietgroen oxalaat, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9015-100G M9015-25G
M9015-100GEA 275 EUR
M9015-100G M9015-25G
Malachietgroen oxalaat, Sigma-Aldrich®
Malachietgroen oxalaat
Formule: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Smeltpunt: ∼159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011766
CAS nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a681278cee6e800833eed5b1933536362627b7&vid=701185d0bb9cdb0161fd8fef0638f51c2979498a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7723ac34e7273345d2b069c0836679df388eaaf7&vid=ec3b640e950ddc753e47d460407fdd3277490d06&prid=web&clid=SAPDAM