Guanidiniumchloride, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
369075-1 369075-100 369075-500
369075-1EA 564 EUR
369075-1 369075-100 369075-500
Guanidiniumchloride, Millipore®
Guanidiniumchloride
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Smeltpunt: 185 °C
Dichtheid: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013026
CAS nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM