Guanidinium thiocyanate 99% voor de biochemie
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 89.4 EUR
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidinium thiocyanate 99% voor de biochemie
Guanidinium thiocyanate
Formule: CH₅N₃·CHNS
Smeltpunt: 118…122 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013027
CAS nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm