Guanidinium thiocyanate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
0017.1 0017.2
ROTH0017.1EA 34.5 EUR
ROTH0017.1 ROTH0017.2
Guanidinium thiocyanate
Guanidinium thiocyanate
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Smeltpunt: 118
Dichtheid: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013027
CAS nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1