Hydrazinium sulphate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10034-93-2
Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4
Formula Weight: 130.12
Odour: Odourless
pH: 1.3
Melting Point: 254°
Merck Reference: 14,4772
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00044873
Formule:
NH₂NH₂·H₂SO₄ Smeltpunt: 254 °C Dichtheid: 1,370 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044873 CAS nummer: 10034-93-2 EINECS: 233-110-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4772 |