, LiChrosolv® LC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ100
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
4.80448.9185EA 0 EUR
4.80448.9185 4.80448.2500 4.80448.9030
, LiChrosolv® LC, Supelco®
Acetonitril met 0,1% (v/v) Trifluorazijnzuur
Dichtheid: 0.786 g/cm3 (20 °C)
Vlampunt: 2 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Assay (trifluoroacetic acid) 0.095 - 0.105 % (v/v)