Natriumacetaat trihydraat 99-101% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt trihydrate
0530-1KGEA 123 EUR
0530-1KG 0530-2.5KG 0530-500G
Natriumacetaat trihydraat 99-101% ACS
Natriumacetaat trihydraat
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
Kookpunt: 120 – 123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071557
CAS nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
Permanganate Reducers Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 7.5 - 9.2
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 101%
Sulphate ≤0.002%