Natriumacetaat trihydraat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt trihydrate
27648.294EA 40.1 EUR
27648.294 27648.363
Natriumacetaat trihydraat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Natriumacetaat trihydraat
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Kookpunt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071557
CAS nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm