Natriumacetaat 98, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
27650.292EA 40.1 EUR
27650.292 27650.361
Natriumacetaat 98, GPR RECTAPUR®
Natriumacetaat
Formule: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Kookpunt: 881.4 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 324
Dichtheid: 1.528 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012459
CAS nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Bereik: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm