Natriumacetaat trihydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid sodium salt trihydrate
6779.1 6779.2 6779.3 6779.5
ROTH6779.1EA 0 EUR
ROTH6779.1 ROTH6779.2 ROTH6779.3 ROTH6779.5
Natriumacetaat trihydraat
Natriumacetaat trihydraat
Formule: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Kookpunt: 120…123 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 58
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00071557
CAS nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM