Lead(II) acetate trihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
P739.1 P739.2
ROTHP739.1EA 115 EUR
ROTHP739.1 ROTHP739.2
Lead(II) acetate trihydrate
Lead(II) acetate trihydrate
Formule: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34 g/mol
Kookpunt: 280
Smeltpunt: 75
Dichtheid: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150023
CAS nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM