Citric acid monohydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
5110.1
5110.2
5110.3
5110.5
ROTH5110.1EA
0
EUR
ROTH5110.1
ROTH5110.2
ROTH5110.3
ROTH5110.5
Citric acid monohydrate
Citric acid monohydrate
Formule:
C₆H₈O₇.H₂O MW: 210.14 g/mol Smeltpunt: 135…152 °C Dichtheid: 1.552 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 173.9 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149972 CAS nummer: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |