Trisodium citrate, watervrij, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.11037.9026 1.11037.1000
1.11037.9026EA 1540 EUR
1.11037.9026 1.11037.1000
Trisodium citrate, watervrij, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E331, SAFC®
Trisodium citrate
Formule: C₆H₅Na₃O₇
Smeltpunt: 150 °C
Dichtheid: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 290 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012462
CAS nummer: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746