Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS voor biofarmaceutische productie, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
1.37004.1000EA 656 EUR
1.37004.1000 1.37004.9012 1.37004.9025
Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate), EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS voor biofarmaceutische productie, SAFC®
EDTA disodium salt dihydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Smeltpunt: 255 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150037
CAS nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM