3,5-Dihydroxytoluene monohydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
A10440.06 A10440.14 A10440.22
A10440.06EA 27.6 EUR
A10440.06 A10440.14 A10440.22
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate ≥97%
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Purity: 97% CAS No.: 6153-39-5 Molecular Formula: C7H8O2.H2O Formula Weight: 142.16 (124.14anhy) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 147°/5mm Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00149092
Formule: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142.15 g/mol
Kookpunt: 147 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 56…60 °C
Dichtheid: 1.29 g/cm³ (4 °C)
Vlampunt: 159
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149092
CAS nummer: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995