p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
4796.1 4796.2
ROTH4796.1EA 0 EUR
ROTH4796.1 ROTH4796.2
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
Smeltpunt: 102…104 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142137
CAS nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671