di-Sodium tetraborate decahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
T880.1 T880.2
ROTHT880.1EA 40.5 EUR
ROTHT880.1 ROTHT880.2
di-Sodium tetraborate decahydrate
di-Sodium tetraborate decahydrate
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Kookpunt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 75 °C
Dichtheid: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149193
CAS nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
Bereik: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662