Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P745.1 P745.2
ROTHP745.1EA 109 EUR
ROTHP745.1 ROTHP745.2
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Formule: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Smeltpunt: 70 °C
Dichtheid: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167023
CAS nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793