Filtratiekolommen met frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J.T.Baker® BAKERBOND spe™
7121-06EA 113 EUR
7121-06 7121-03 7121-01
Filtratiekolommen met frits, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Kolommen voor chromatografie
Deze lege SPE-filtratiekolommen zijn verpakt met dubbele 20 µm frits. Ze zijn ontworpen voor gebruik met glazen kolomprocessoren spe-12G en spe-24G.