Trisodium phosphate dodecahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T107.1 T107.2
ROTHT107.1EA 105 EUR
ROTHT107.1 ROTHT107.2
Trisodium phosphate dodecahydrate
Trisodium phosphate dodecahydrate
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Smeltpunt: ∼75 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149198
CAS nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
Bereik: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736