Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2370.1
2370.2
2370.3
ROTH2370.1EA
0
EUR
ROTH2370.1
ROTH2370.2
ROTH2370.3
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Formule:
NaH₂PO₄·2H₂O Kookpunt: ∼650 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 60 °C Dichtheid: 1,91 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149209 CAS nummer: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 Bereik: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |