Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
T879.1 T879.2 T879.5
ROTHT879.1EA 36.9 EUR
ROTHT879.1 ROTHT879.2 ROTHT879.5
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
Kookpunt: ∼650 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 60 °C
Dichtheid: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149209
CAS nummer: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806