Lithium sulphate monohydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10410.0E
A10410.22
A10410.36
A10410.0EEA
462
EUR
A10410.0E
A10410.22
A10410.36
Lithium sulphate monohydrate ≥99%
Lithium sulphate monohydrate
Purity: 99%
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° -H2O
MDL No.: MFCD00149766
Formule:
Li₂SO₄·H₂O Smeltpunt: 130 °C (-H₂O) Dichtheid: 2,06 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149766 CAS nummer: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |