Natriumsulfaat decahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X892.1 X892.2 X892.3
ROTHX892.1EA 21.9 EUR
ROTHX892.1 ROTHX892.2 ROTHX892.3
Natriumsulfaat decahydraat
Natriumsulfaat 10 H2O
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Kookpunt: 1429
Smeltpunt: 32.4
Dichtheid: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149189
CAS nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755