Calcium bromide hydrate ≥95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
18820.06
18820.22
18820.36
18820.06EA
37
EUR
18820.06
18820.22
18820.36
Calcium bromide hydrate ≥95%
Calcium bromide hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Formule:
Br₂Ca·H₂O Dichtheid: 2,295 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149608 CAS nummer: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |