Calcium bromide hydrate ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44497.14 44497.22
44497.14EA 135 EUR
44497.14 44497.22
Calcium bromide hydrate ≥99.999% (metals basis)
Calcium bromide hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formule: Br₂Ca·H₂O
Dichtheid: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149608
CAS nummer: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6