Barium chloride dihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Barium dichloride
4453.1 4453.2 4453.3 4453.4 4453.5
ROTH4453.1EA 22.9 EUR
ROTH4453.1 ROTH4453.2 ROTH4453.3 ROTH4453.4 ROTH4453.5
Barium chloride dihydrate
Barium chloride dihydrate
Formule: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Kookpunt: 1560
Smeltpunt: 960
Dichtheid: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149154
CAS nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971