Calcium chloride dihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
T885.1 T885.2 T885.3
ROTHT885.1EA 37.9 EUR
ROTHT885.1 ROTHT885.2 ROTHT885.3
Calcium chloride dihydrate
Calcium chloride dihydrate
Formule: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 176
Dichtheid: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149613
CAS nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660