Magnesium chloride hexahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Magnesium dichloride
2189.1
2189.2
2189.5
ROTH2189.1EA
0
EUR
ROTH2189.1
ROTH2189.2
ROTH2189.5
Magnesium chloride hexahydrate
Magnesium chloride hexahydrate
Formule:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 g/mol Kookpunt: 1412 Smeltpunt: 117 Dichtheid: 1.57 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149781 CAS nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |