Calciumnitraat tetrahydraat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P740.1 P740.2
ROTHP740.1EA 31.9 EUR
ROTHP740.1 ROTHP740.2
Calciumnitraat tetrahydraat
Calciumnitraat tetrahydraat
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Smeltpunt: ∼42 °C
Dichtheid: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149604
CAS nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687