Magnesium nitrate hexahydrate ≥99.97% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99.97%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Formule:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Kookpunt: 330 °C (ontbinding) Smeltpunt: 89 °C Dichtheid: 1,46 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149779 CAS nummer: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5674 |