Barium hydroxide octahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P009.1 P009.2
ROTHP009.1EA 59.9 EUR
ROTHP009.1 ROTHP009.2
Barium hydroxide octahydrate
Barium hydroxide octahydrate
Formule: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Kookpunt: 780
Smeltpunt: 78
Dichtheid: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149152
CAS nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00980