Calcium sulphate dihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Plaster of Paris
0256.1 0256.2 0256.3
ROTH0256.1EA 0 EUR
ROTH0256.1 ROTH0256.2 ROTH0256.3
Calcium sulphate dihydrate
Calcium sulphate dihydrate
Formule: CaSO₄·2H₂O
MW: 172.17 g/mol
Dichtheid: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149625
CAS nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711