Calcium sulphate dihydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P741.1 P741.2
ROTHP741.1EA 59.5 EUR
ROTHP741.1 ROTHP741.2
Calcium sulphate dihydrate
Calcium sulphate dihydrate
Formule: CaSO₄·2H₂O
Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149625
CAS nummer: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711