Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3666.1 3666.2 3666.3
ROTH3666.1EA 0 EUR
ROTH3666.1 ROTH3666.2 ROTH3666.3
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Dichtheid: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00167059
CAS nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536