Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate ≥98.5%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
24254.293EA
55.9
EUR
24254.293
24254.460
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonium iron(II) sulphate hexahydrate
Formule:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Smeltpunt: 110 °C Dichtheid: 1,864 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00150530 CAS nummer: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98.5 % |