Copper(II) chloride dihydrate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.2H2O
Formula Weight: 170.48 (134.45anhy)
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formule:
CuCl₂·2H₂O Dichtheid: 2,510 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149674 CAS nummer: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8,III Merck Index: 14,2633 |