Copper(II) chloride dihydrate ≥96%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
23089.262EA 52.8 EUR
23089.262 23089.364
Copper(II) chloride dihydrate ≥96%, TECHNICAL
Copper(II) chloride dihydrate
Formule: CuCl₂·2H₂O
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149674
CAS nummer: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02660
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 96 %